VWR®, Testovací proužky, chlorid, Dosatest
85441.601
:
- Bal.:100
- Popis:Chloride test 0 - 3000 mg/l
- Rozsah:0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥3000 mg/l
Sada připravená k použití, která se vejde do kapsy laboratorního pláště.
- rychlé a pohodlné použití
- snadná manipulace
Ideální pro kontrolu provedené dezinfekce. Výsledky semikvantitativní metody jsou k dispozici během 10 až 120 sekund.
Barevná stupnice je upravena a zkontrolována podle standardů, které jsou přímo vysledovatelné až k primárním NIST standardům.
: Zásobník se 100 testovacími proužky 6 x 95 mm.