ContactUsLinkComponent
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 0048, Whatman™
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 0048, Whatman™
Catalog # WHAT10348903
undefined
Papíry filtrační pro specifické aplikace, grade 0048, Whatman™
Catalog # WHAT10348903
Specifications
  • Grade/stupeň/jakost:
    0048
  • Sekvence:
    01
  • Velikost:
    32 mm
  • Tloušťka:
    860 µm
  • Hmotnost:
    130 g/m²
  • Třída:
    0048
  • Bal.:
    1.000
Specifications
About this item
Filtrační vložky vyrobené ze směsi celulózy a polyesteru. Tato vložka se používá pro optické testování dětské stravy (syntetické mléko) na textilní vlákna.