Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic digital refractometer, RX-9000α
Automatic digital refractometer, RX-9000α, 0 - 100 °B, 1,325 - 1,70 nD
  635-0397
 :   Atago
Automatic digital refractometer, RX-9000α
  635-0397
 :  Atago
Automatic digital refractometer, RX-9000α
Automatic digital refractometer, RX-9000α
Automatic digital refractometer, RX-9000α, 0 - 100 °B, 1,325 - 1,70 nD
244 440,00 Kč
1 * 1 KS
The RX-9000α is an automatic digital refractometer, which can set measurement temperature internally and measure the refractive index, Brix degrees or concentration of various liquids.
  • Peltier thermo-module to control temperature
  • Measurement starts after the sample reaches the targeted temperature
  • Refractive index and Brix degrees at the target temperature are speedily displayed
  • Model:
    RX-9000α
  • Rozsah:
    0 - 100 °B
  • Popis:
    Automatic digital refractometer
  • Index lomu:
    1,325 - 1,70 nD
  • Rozlišení:
    0,00001 nD
  • Přesnost teplotní sondy:
    ±0,05 °C
  • Elektrické napětí:
    100 - 240 V
  • Měření teploty:
    5...70 °C
  • Rozhraní:
    RS232C Centronics printer
  • Rozsah měření (°Brix):
    0 - 100
  • Teplotní sonda:
    ±0,05 °C
  • Hmotnost:
    6900 g
  • Cat. No.:
    635-0397
  • Displej:
    Backlit LCD (320×240 P)
  • Paměť:
    Last 30 measurements
  • Š×H×V:
    370×260×140 mm
  • Rozlišení (°Brix):
    0,01
  • Napájení:
    100 - 240 VAC
  • Přesnost:
    ±0,03 (0 - 50) °B ; ±0,00004 nD
Accessories
  •  
    Popis
  • ATAGRE-58001
    Fan filter replacement set
    1 * 1 KS