Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic digital refractometer, RX-7000α
Automatic digital refractometer, RX-7000α
Automatic digital refractometer, RX-7000α, 0 − 100 °B, 1,325 − 1,70 nD
Katalogové číslo 635-0148
Dodavatel:   Atago
Automatic digital refractometer, RX-7000α
Katalogové číslo 635-0148
Dodavatel:  Atago
Automatic digital refractometer, RX-7000α
Automatic digital refractometer, RX-7000α
Automatic digital refractometer, RX-7000α, 0 − 100 °B, 1,325 − 1,70 nD
Price
221 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The RX-7000α is an automatic digital refractometer, which can set measurement temperature internally and measure the refractive index, °Brix or concentration of various liquids accurately and speedily.
The RX-7000α with the ability to measure high refractive index and at higher temperature is particularly suitable for oils and fats with high melting points.
Specifikace
  • Model:
    RX-7000α
  • Rozsah:
    0 − 100 °B
  • Popis:
    Automatic digital refractometer
  • Index lomu:
    1,325 − 1,70 nD
  • Rozlišení:
    0,00001 nD
  • Přesnost teplotní sondy:
    ±0,05 °C
  • Elektrické napětí:
    100 - 240 V
  • Měření teploty:
    5...70 °C
  • Rozhraní:
    RS232C Centronics printer
  • Rozsah měření (°Brix):
    0 - 100
  • Teplotní sonda:
    ±0,05 °C
  • Hmotnost:
    6900 g
  • Cat. No.:
    635-0148
  • Displej:
    Backlit LCD (320×240 P)
  • Paměť:
    Last 30 measurements
  • Š×H×V:
    370×260×140 mm
  • Rozlišení (°Brix):
    0,01
  • Napájení:
    100 - 240 VAC
  • Přesnost:
    ±0,1 °B ; ±0,0001 nD
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Fan filter replacement set
    Fan filter replacement set
    ATAGRE-58001