Double spatula
350 mm, 85 mm, 16 mm
Katalogové číslo 231-2120
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Double spatulas made of stainless steel.
Specifikace
- Délka:350 mm
- Šířka čepele:16 mm
- Délka čepele:85 mm
Double spatulas made of stainless steel.