ContactUsLinkComponent
Recombinant HIV-1 p24,Biotin
Recombinant HIV-1 p24,Biotin
Katalogové číslo BIRBORB85317-100
Dodavatel:  Biorbyt
Číslo CAS:  
Recombinant HIV-1 p24,Biotin
Katalogové číslo BIRBORB85317-100
Dodavatel:  Biorbyt
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 µG
  • Spojení:
    Biotin
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Podmínky uskladnění:
    Store at−20 °C.
  • Proteinová synonyma:
    Immunodeficiency Virus 1 antigen
  • Název proteinu/peptidu:
    HIV-1 p24
  • Čistota:
    Greater than 95% by SDS-PAGE and RP-HPLC
  • Formulace:
    Liquid. Supplied in 50 mM Tris-HCl pH 7.2 and 8 Murea.
  • Testované aplikace:
    WB , SDS-PAGE