ContactUsLinkComponent
Mouse recombinant FGF9 (from E. coli)
 :  Biorbyt
Mouse recombinant FGF9 (from E. coli)
 :  Biorbyt
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Mouse
  • Podmínky uskladnění:
    Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
  • Proteinová synonyma:
    Murine Fibroblast Growth Factor-9
  • Název proteinu/peptidu:
    FGF9
  • Čistota:
    > 95% by SDS-PAGE and HPLC analyses
  • Molekulární hmotnost:
    23.3 kDa
  • Sekvence:
    MPLGEVGSYF GVQDAVPFGN VPVLPVDSPV LLNDHLGQSE AGGLPRGPAVTDLDHLKGIL RRRQLYCRTG FHLEIFPNGT IQGTRKDHSR FGILEFISIAVGLVSIRGVD SGLYLGMNEK GELYGSEKLT QECVFREQFE ENWYNTYSSNLYKHVDTGRR YYVALNKDGT PREGTRTKRH QKFTHFLPRP VDPDKVPELYKDILSQS
  • Formulace:
    Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20mM Tris, 500mM NaCl, pH8.5.
  • Testované aplikace:
    SDS-PAGE , HPLC
Frequently Bought Together