Recombinant CPN-Ag PmpD
Catalog # BIRBORB98899-1
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mg
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Podmínky uskladnění:Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
- Název proteinu/peptidu:CPN-Ag PmpD
- Čistota:Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
- Formulace:PBS, pH 7.4
- Testované aplikace:ELISA , WB , IHC-P , RIA