Orders LinkContactUsLinkComponent
Mouse Pre-S1 Ag
Mouse Pre-S1 Ag
1 mg
Katalogové číslo BIRBORB98864-1
Marketsource
Dodavatel:   Biorbyt
Mouse Pre-S1 Ag
Katalogové číslo BIRBORB98864-1
Dodavatel:  Biorbyt
Marketsource
Číslo CAS:  
Mouse Pre-S1 Ag
1 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
19 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 mg
  • Cat. No.:
    BIRBORB98864-1
  • Testované aplikace:
    ELISA , WB , IHC-P , RIA
  • Čistota:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Podmínky uskladnění:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Název proteinu/peptidu:
    Pre-S1 Ag
  • Formulace:
    PBS, pH 7.4
  • Druhy:
    Mouse