ContactUsLinkComponent
Recombinant TG2
Recombinant TG2
Catalog # BIRBORB98855-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
Recombinant TG2
Catalog # BIRBORB98855-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    100 µG
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Podmínky uskladnění:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Název proteinu/peptidu:
    TG2
  • Čistota:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Formulace:
    PBS, pH 7.4
  • Testované aplikace:
    ELISA