ContactUsLinkComponent
Human recombinant STUB1 (from E. coli)
Human recombinant STUB1 (from E. coli)
Dodavatel:  Biorbyt
Certifikáty
Human recombinant STUB1 (from E. coli)
Dodavatel:  Biorbyt
Specifikace
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    Store at −20 °C, stable for 6 months after receipt. Please minimize freeze-thaw cycles.
  • Proteinová synonyma:
    E3 UbiquitinProtein Ligase CHIP
  • UniProtKB:
    Q9UNE7 (Human)
  • Název proteinu/peptidu:
    STUB1
  • Čistota:
    >95% as determined by reducing SDS-PAGE.
  • Sekvence:
    MKGKEEKEGGARLGAGGGSPEKSPSAQELKEQGNRLFVGRKYPEAAACYGRAITRNPLVAVYYTN RALCYLKMQQHEQALADCRRALELDGQSVKAHFFLGQCQLEMESYDEAIANLQRAYSLAKEQRLN FGDDIPSALRIAKKKRWNSIEERRIHQESELHSYLSRLIAAERERELEECQRNHEGDEDDSHVRA QQACIEAKHDKYMADMDELFSQVDEKRKKRDIPDYLCGKISFELMREPCITPSGITYDRKDIEEH LQRVGHFDPVTRSPLTQEQLIPNLAMKEVIDAFISENGWVEDY
  • Formulace:
    Supplied as a 0.2 um filtered solution of 20mM PB, 150mM NaCl, pH 7.2.
  • Testované aplikace:
    SDS-PAGE
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together