ContactUsLinkComponent
Human recombinant CA5B (from E. coli)
Human recombinant CA5B (from E. coli)
Dodavatel:  Biorbyt
Certifikáty
Human recombinant CA5B (from E. coli)
Dodavatel:  Biorbyt
Specifikace
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    Store at −20 °C, stable for 6 months after receipt. Please minimize freeze-thaw cycles.
  • Proteinová synonyma:
    Carbonic Anhydrase 5B Mitochondrial
  • UniProtKB:
    Q9Y2D0 (Human)
  • Název proteinu/peptidu:
    CA5B
  • Čistota:
    >95% as determined by reducing SDS-PAGE.
  • Sekvence:
    MCSLYTCTYKTRNRALHPLWESVDLVPGGDRQSPINIRWRDSVYDPGLKPLTISYDPATCLHVWN NGYSFLVEFEDSTDKSVIKGGPLEHNYRLKQFHFHWGAIDAWGSEHTVDSKCFPAELHLVHWNAV RFENFEDAALEENGLAVIGVFLKLGKHHKELQKLVDTLPSIKHKDALVEFGSFDPSCLMPTCPDY WTYSGSLTTPPLSESVTWIIKKQPVEVDHDQLEQFRTLLFTSEGEKEKRMVDNFRPLQPLMNRTV RSSFRHDYVLNVQAKPKPATSQATPLEHHHHHH
  • Formulace:
    Supplied as a 0.2 um filtered solution of 20mM TrisHCl, 100mM NaCl, pH 8.0.
  • Testované aplikace:
    SDS-PAGE
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together