Orders LinkContactUsLinkComponent
Reverse frits
Reverse frits
Reverse frits
Certifikáty
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Ideal for the filtration of substances sensitive to oxidation and hydrolysis. With filter plate, one-way cock and two standard ground-nuts.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál frity
    Objem frity
    Vně. Ø frity
    Dostupnost
    Price
  • NEUB4322-0100-144
    Reverse frit with glass stopper P4
    Reverse frit with glass stopper P4
    01
    Borosilikátové sklo 3.3
    100 ml
    30 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 980,00 Kč
    9 980,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 980,00 Kč
  • NEUB4322-0100-294
    Reverse frit with glass stopper P4
    Reverse frit with glass stopper P4
    02
    Borosilikátové sklo 3.3
    100 ml
    30 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 640,00 Kč
    8 640,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 640,00 Kč