ORP electrode
ORP electrode, mV ± 2000, GE 105-BNC, BNC, 1 m cable, 3 mol/l KCl, 0...+80 °C, 12×120 mm
Katalogové číslo GRSG607798
Dodavatel: Greisinger
Přejít na:
Product Details & Documents
Redox electrode with BNC plug.
Specifikace
- Připojení:BNC, 1 m cable
- Ø×D:12×120 mm
- Type:GE 105-BNC
- Popis:ORP electrode, mV ± 2000
- Elektrolyt:3 mol/l KCl
- Tepl.:0...+80 °C