ContactUsLinkComponent
Alcalase (from Bacillus licheniformis)
Alcalase (from Bacillus licheniformis)
Katalogové číslo 126741-500
Číslo CAS:  
Alcalase (from Bacillus licheniformis)
Katalogové číslo 126741-500
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Zdroj:
    Bacillus licheniformis
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Formulář:
    Dark brown
  • Název enzymu:
    Alcalase
  • Aktivita enzymu:
    ≥0,75 Anson u/ml
  • pH:
    7,5
Specifikace
O tomto produktu
A serine endopeptidase that consists primarily of subtilisin A. Suitable for the hydrolysis of proteins.
One unit is defined as the amount of enzyme that will release 1,0 µmol L-tyrosine from hemoglobin per min at 25 °C.