ContactUsLinkComponent
Kyselý mycí a neutralizační prostředek, ProCare Lab 30 P
  MIEL10266680
 :  MIELE
undefined
Kyselý mycí a neutralizační prostředek, ProCare Lab 30 P
  MIEL10266680
 :  MIELE
  • Kapacita:
    10 l
  • Popis:
    Kyselý čistící prostředek, ProCare lab 30 C
  • Sekvence:
    02
  • Environmentally Preferable:
  • Bal.:
    10 L
  • pH value:
    2,5 - 2,9
Kapalný, kyselý čistící koncentrát na bázi kyseliny citrónové pro automatické mytí laboratorního skla a opakovaně použitelného laboratorního materiálu.
  • dobré oplachovací vlastnosti
  • bez obsahu tenzidů a fosfátů
  • odstraňuje rezidua rozpustná v kyselinách
ProCare Lab 30 P je určen pro použití v medicínských, mikrobiologických a chemických laboratořích, ve zpracování potravin, kosmetice a farmaceutických průmyslech.
Poznámka: Vhodný pro nerezovou ocel, laboratorní sklo, keramiku, plasty, jako je PE, PP, PVDF, PTFE a také pro neutralizaci nelegovaného hliníku. Není vhodný pro použití na neželezné kovy, lehké slitiny, eloxovaný hliník, hliník, chromované a poniklované části.