Kyselý čistící prostředek a neutralizační prostředek, ProCare Lab 30 P
Supplier: MIELE
Certificates
About this item
Kapalný, kyselý čistící koncentrát pro automatické mytí laboratorního skla a opakovaně použitelného laboratorního materiálu.
- dobré oplachovací vlastnosti
- bez obsahu tenzidů
- odstraňuje vodní kámen a jiné půdy rozpustné v kyselinách
ProCare Lab 30 P je určen pro použití v medicínských, mikrobiologických a chemických laboratořích, ve zpracování potravin, kosmetice a farmaceutických průmyslech, ale i v odvětví minerálních olejů a dalších odvětvích.
Poznámka: Vhodný pro nerezovou ocel, laboratorní sklo, plasty jako je, PE, PP, PVDF, PTFE. Není vhodný pro použití na neželezné kovy, lehké slitiny, eloxovaný hliník, hliník, chromované a poniklované části.
Frequently Bought Together