ContactUsLinkComponent
Double spatula, micro, flexible
  231-2167
undefined
Double spatula, micro, flexible
  231-2167
  • Délka:
    185 mm
  • Sekvence:
    12
  • Šířka čepele:
    6 mm
  • Bal.:
    1
  • Délka čepele:
    50 mm
Flexible double spatula made of stainless steel.