Orders LinkContactUsLinkComponent
Samplers, MultiThief
Dodavatel:   Sampling Systems
Samplers, MultiThief
Dodavatel:  Sampling Systems
Certifikáty
Samplers, MultiThief
Samplers, MultiThief
9 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The MultiThief is designed for the multi-level sampling of free flowing powders and granules.
  • Variable sample volumes up to 60 ml
  • Suitable for free fl owing powders and granules
  • Can be quickly and easily changed by removing cells
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Délka
    Komory
    Ø
    Objem
    Dostupnost
    Price
  • Sampler
    01
    Nerezová ocel 316
    1000 mm
    3
    40 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 37 160,00 Kč
    37 160,00 Kč
    1 * 1 KS
       37 160,00 Kč
  • Sampler
    02
    Nerezová ocel 316L
    1500 mm
    4
    40 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 43 920,00 Kč
    43 920,00 Kč
    1 * 1 KS
       43 920,00 Kč
  • Sampler
    03
    Nerezová ocel 316
    2000 mm
    4
    40 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 45 970,00 Kč
    45 970,00 Kč
    1 * 1 KS
       45 970,00 Kč
Inserts
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Délka
    Komory
    Ø
    Objem
    Dostupnost
    Price
  • SAMP1290W-00
    Blank insert for MultiThief
    Blank insert for MultiThief
    05
    Nerezová ocel 316L
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 710,00 Kč
    8 710,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 710,00 Kč
  • SAMP1290W-05
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    06
    Nerezová ocel 316L
    5 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 250,00 Kč
    9 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 250,00 Kč
  • SAMP1290W-10
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    07
    Nerezová ocel 316L
    10 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 250,00 Kč
    9 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 250,00 Kč
  • SAMP1290W-25
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    08
    Nerezová ocel 316L
    25 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 250,00 Kč
    9 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 250,00 Kč
  • SAMP1290W-50
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    09
    Nerezová ocel 316L
    50 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 250,00 Kč
    9 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 250,00 Kč
  • 300-0422
    Insert for MultiThief
    Insert for MultiThief
    10
    Nerezová ocel 316L
    60 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 250,00 Kč
    9 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 250,00 Kč