Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex, VORTEX 2
Vortex, VORTEX 2
Třepačka Vortex, Vortex 2
Katalogové číslo IKAA25000258
Dodavatel:   IKA
Vortex, VORTEX 2
Katalogové číslo IKAA25000258
Dodavatel:  IKA
Vortex, VORTEX 2
Vortex, VORTEX 2
Třepačka Vortex, Vortex 2
Price
8 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Třepačka Vortex s robustním kovovým litým pláštěm. Vhodná pro nepřetržité operace (méně tepla díky větrání motoru).
  • stabilní operace při vysokých rychlostech díky silikonovým nohám
  • neomezený rozsah rychlostí
  • teplotní škála 5 až 40 °C
  • různé aplikace díky 3 vyměnitelným nástavcům a 7 vložkám
  • dotyková funkce
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Informace pro objednávání: Dodáván bez příslušenství. Škála příslušenství je k dispozici, je třeba objednat zvlášť.
Specifikace
  • Popis:
    Třepačka Vortex, Vortex 2
  • Hmotnost:
    3,9 kg
  • Cat. No.:
    IKAA25000258
  • Š×H×V:
    120×138×140 mm
  • Oběh:
    4 mm
  • Časovač:
    -
  • Příkon motoru:
    39 W
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    Vortex 2
  • Rozsah rychlosti:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Maximální kapacita:
    0,4 kg
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 18 zkumavek, 10 mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 18 zkumavek, 10 mm**
    412-0103
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na mikrotritrační destičky, pro 1 standardní destičku**
    Nástavec na mikrotritrační destičky, pro 1 standardní destičku**
    441-0036
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro obsluhu jednou rukou, 88 mm kulatý s gumovou vložkou
    Nástavec pro obsluhu jednou rukou, 88 mm kulatý s gumovou vložkou
    412-0100
    Trvalý chod nebo dotykový režim
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 850,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavce pro připevnění baněk Erlenmeyerových nebo baněk s kulatým dnem, 100 - 250 ml**
    Nástavce pro připevnění baněk Erlenmeyerových nebo baněk s kulatým dnem, 100 - 250 ml**
    412-0107
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 8 zkumavek, 20 mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 8 zkumavek, 20 mm**
    412-0106
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec univerzální, 150 mm s gumovou vložkou
    Nástavec univerzální, 150 mm s gumovou vložkou
    412-0101
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 945,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Standardní příslušenství
    Standardní příslušenství
    444-2748
    Kontinuální nebo dotykový režim
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 400,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 8x16mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 8x16mm**
    412-0105
    Kontinuální režim
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 12 zkumavek, 12 mm**
    Nástavec na zkumavky, pro 12 zkumavek, 12 mm**
    412-0104
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na zkumavky, pro 54x1,5/2,0 ml mikrozkumavky**
    Nástavec na zkumavky, pro 54x1,5/2,0 ml mikrozkumavky**
    412-0102
    Trvalý chod
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 200,00 Kč