ContactUsLinkComponent
Heating mantles with controllers, WiseTherm® WHM
Heating mantles with controllers, WiseTherm® WHM
Katalogové číslo WITGDH.WHM12018
Dodavatel:  witeg Labortechnik
undefined
Heating mantles with controllers, WiseTherm® WHM
Katalogové číslo WITGDH.WHM12018
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Specifikace
  • Tepelný výkon:
    800 W
  • Sekvence:
    1
  • Baňka O–Ø:
    237 mm
  • Objem baňky:
    6000 ml
  • Bal.:
    1
  • Ø×H:
    325×226 mm