Alginate spatula
Katalogové číslo HAMMHWN271-21
Dodavatel: HAMMACHER KARL
Specifikace
- Length:210 mm
- Sekvence:07
- Environmentally Preferable:
- Blade width:30 mm
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Alginate spatula with wooden handle and blade made of WIRONIT steel.