ContactUsLinkComponent
Svorka mikrodestičky pro standardní a pokročilé třepačky VWR®
Svorka mikrodestičky pro standardní a pokročilé třepačky VWR®
Katalogové číslo 444-2954
Dodavatel:  VWR Collection
undefined
Svorka mikrodestičky pro standardní a pokročilé třepačky VWR®
Katalogové číslo 444-2954
Dodavatel:  VWR Collection
Specifikace
  • Určeno pro:
    Standard/Advanced 3500, 5000, 10000, 15000
  • Popis:
    Svorka pro uchycení mikrodestičky, pojme jednu mikrodestičku standardní nebo s hlubokými jamkami, 89×129 mm
  • Sekvence:
    0170
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Slouží k připevnění k univerzální desce příslušné třepačky. Více informací o univerzálních deskách viz výše.