O tomto produktu
Digitální třepačka s regulací pomocí mikroprocesoru je ideální pro široký rozsah procesů míchání, například: buněčných kultur, studii rozpustnosti a procesy extrakce. Variabilní regulace rychlosti otáčení zajišťuje konzistentní, rovnoměrný proces promíchávání. Systém míchání Accu-drive zajišťuje výjimečně dobrou regulaci rychlosti otáčení, přesnost, bezpečnost a odolnost. Systém zařízení průběžně sleduje rychlost třepání a automaticky ji udržuje na nastavené hodnotě dokonce i při změně zatížení.
- dva nezávislé LED displeje pro zobrazení rychlosti a času
- zabudovaný časovač 1 s až 160 h, displej zobrazuje uplynulý čas nebo odpočet do nuly, automatické vypnutí zařízení a zvukový signál alarmu po dokončení programu
- provozní podmínky zařízení −10 až +60 °C (80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech
- záruka pět let na motor a mechanismus převodů
Zobrazená rychlost otáčení na displeji je udržována s přesností 1% nastavené hodnoty rychlosti. Zařízení je, pro vyšší bezpečnost práce, dále vybaveno funkcí pomalého náběhu, kdy motor plynule zvedá otáčky až na nastavenou hodnotu rychlosti. Zabudované čidlo zatížení umí rozpoznat, když je zařízení nerovnoměrně zatíženo, a automaticky tak sníží rychlost otáčení na bezpečnou hodnotu, aby se zabránilo rozlití a poškození vzorků. Režim kalibrace rychlosti umožňuje uživateli znovu kalibrovat rychlostní displej, rozhraní RS232 umožňuje dvousměrnou komunikaci pro zaznamenávání dat a regulaci jednotky.
Specifikace
- Catalog No:
- 444-2915
- Model:
- Advanced 5000
- Rychlost:
- 20 - 500 min⁻¹
- Třepání:
- Orbitální
- Maximální náplň:
- 22,7 kg
- Výkon:
- 75 W
- Oběh:
- 25 mm
- Hmotnost:
- 45 kg
- Š×H×V:
- 676×597×155 mm
- Plošina ŠxH:
- 610×457 mm