ContactUsLinkComponent
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-2912
  • Model:
  • Standard 5000
  • Rychlost:
  • 25 - 500 min⁻¹
  • Třepání:
  • Orbitální
  • Maximální náplň:
  • 22,7 kg
  • Výkon:
  • 75 W
  • Oběh:
  • 25 mm
  • Hmotnost:
  • 45 kg
  • Š×H×V:
  • 676×597×155 mm
  • Plošina ŠxH:
  • 610×457 mm
Specifications
Tier braces
Product Information
Frequently Bought Together