ContactUsLinkComponent
VWR® Advanced 3500 Orbital Shaker
undefined
VWR® Advanced 3500 Orbital Shaker
  • Catalog No:
  • 444-2906
  • Model:
  • Advanced 3500
  • Environmentally Preferable:
  • Waste Reducing
  • Rychlost:
  • 15 - 500 min⁻¹
  • Třepání:
  • Orbitální
  • Maximální náplň:
  • 15,9 kg
  • Výkon:
  • 75 W
  • Oběh:
  • 19 mm
  • Hmotnost:
  • 20 kg
  • Š×H×V:
  • 356×413×146 mm
  • Plošina ŠxH:
  • 330×279 mm
Tier braces
Frequently Bought Together