ContactUsLinkComponent
Moisture analysers, routine, MB series
Moisture analysers, routine, MB series
Supplier:  OHAUS
Certificates
undefined
Moisture analysers, routine, MB series
Supplier:  OHAUS
Specifications
  • Catalog No:
  • 611-3870
  • 611-3869
  • Model:
  • MB25
  • MB23
  • Kapacita:
  • 110 g
  • 110 g
  • Rozsah vlhkosti:
  • 0,01 – 100
  • 0,01 – 100
  • Rozsah teplot:
  • 50...+160 °C
  • 50...+160 °C
  • Typ ohřívače:
  • Infrared
  • Velikost pánve:
  • Ø 90 mm
  • Ø 90 mm
  • Čitelnost:
  • 1 mg/ 0,01 %
  • 1 mg/ 0,01 %
  • Š×H×V:
  • 170×130×280 mm
  • 170×130×280 mm
  • Hmotnost:
  • 2 kg
  • 2 kg
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together