Dvojchroman draselný 0.020 mol/l vodný roztok, Titripur® for COD determination, Supelco®
Katalogové číslo 1.09119.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:3287
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7778-50-9
Vzorec:K₂Cr₂O₇
MDL číslo:MFCD00011367