ContactUsLinkComponent
Temperature and pressure loggers, EBI 11
Temperature and pressure loggers, EBI 11
Supplier:  EBRO
Certificates
undefined
Temperature and pressure loggers, EBI 11
Supplier:  EBRO
Specifications
  • Catalog No:
  • 620-1578
  • 620-1579
  • 620-1576
  • 620-1577
  • Model:
  • EBI 11-T231
  • EBI 11-T233
  • EBI 11-T230
  • EBI 11-T240
  • Snímač:
  • T: Pt 1000
  • T: Pt 1000
  • Pt 1000, class A, one external 20 mm long temperature probe
  • T: Pt 1000
  • Ochranná třída:
  • IP 68
  • Intervaly záznamu:
  • 1 s - 24 h
  • Hmotnost:
  • 45 g approx.
  • 45 g approx.
  • 45 g approx.
  • 45 g approx.
  • Datová paměť - Počet odečtů:
  • 15000
  • 15000
  • 15000
  • 15000
  • Baterie:
  • Lithium, 2×BR1225 A, 3 V
  • Lithium, 2×BR1225 A, 3 V
  • Lithium, 3 V User-replaceable
  • Lithium, 2×BR1225 A, 3 V