Ion selective electrode, ammonia, Orion™
Katalogové číslo 662-1592
Dodavatel: Thermo Orion
Specifikace
- Koncentrace:5×10-7 M - 1 M (0,01 - 17000 ppm, as NH3)
- Připojení:BNC, waterproof, 1 m cable
- Ø×D:12×150 mm
- Type:9512BNWP, ammonia, standard
- Popis:ISE electrode, ammonia, gas-sensing, standard
- Materiál:Epoxidová pryskyřice
- Sekvence:01
- Bal.:1
- Tepl.:0...+50 °C
Specifikace
O tomto produktu
This standard gas-sensing ISE electrode is designed for quick, reliable and accurate measurements of dissolved ammonia in aqueous solutions.
- Waterproof BNC connector
- Can be used on any ISE or mV meter with a BNC connection
The ammonia combination electrode has the sensing and reference half-cells built into one electrode, which decreases the amount of required solutions and reduces waste.
Delivery: Elektroda je dodávána se 40 náhradními, jednou opakovaně použitelnou membránovou krytkou, pinzetou pro manipulaci s membránami a jednou lahví roztoku pro plnění elektrod s dávkovacím uzávěrem.