ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 37-510/37-646 General Purpose Gloves
 :  Ansell
undefined
AlphaTec® 37-510/37-646 General Purpose Gloves
 :  Ansell
  • Catalog No:
  • ANSE37-646/12
  • ANSE37-646/9
  • Model:
  • 37-646
  • 37-646
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Provedení:
  • Raised diamond
  • Raised diamond
  • Typ manžety:
  • Rukavice
  • Rukavice
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 421
  • EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5, EN 421
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
Frequently Bought Together