Cut resistant gloves, HyFlex® 11-531 / 11-537 / 11-539
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
These seamless plaited liners with technology yarn feature a partial (palm and fingertips or ¾ dipped) or a full nitrile foam coating.
- INTERCEPT™ cut resistance yarn has been designed to exceed industry standards
- Best-in-class cut protection and increased comfort with dexterity
- ZONZ™ Comfort Fit technology for enhanced fit, higher dexterity and reduced hand fatigue
- FORTIX® formulation provides enhanced abrasion resistance and grip, which extends gloves’ working life and improves comfort in abrasive applications
- Silicone-free
- Dirt masking colours for longer wear times
Ideal for the assembly of small sharp parts, handling small sharp metal parts, light duty stamping and maintenance.
Certifications: EN 388:2016 (4X42B); Cat. II
Specifications
- Catalog No:
- ANSE11-537/9
- ANSE11-537/10
- ANSE11-537/11
- ANSE11-537/6
- ANSE11-537/7
- ANSE11-537/8
- ANSE11-531/9
- ANSE11-531/10
- ANSE11-531/11
- ANSE11-531/6
- ANSE11-531/7
- ANSE11-531/8
- Model:
- 11-537
- 11-537
- 11-537
- 11-537
- 11-537
- 11-537
- 11-531
- 11-531
- 11-531
- 11-531
- 11-531
- 11-531
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Provedení:
- ¾ dipped
- ¾ dipped
- ¾ dipped
- ¾ dipped
- ¾ dipped
- ¾ dipped
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Palm and fingertips coated
- Rozchod:
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- EN 388:2016 (4X42B)
- Antistatický:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +