ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, HyFlex® 11-421
General purpose gloves, HyFlex® 11-421
Dodavatel:  Ansell
Certifikáty
undefined
General purpose gloves, HyFlex® 11-421
Dodavatel:  Ansell
Specifikace
  • Catalog No:
  • ANSE11-421/10
  • ANSE11-421/7
  • ANSE11-421/8
  • ANSE11-421/9
  • ANSE11-421/11
  • Model:
  • 11-421
  • 11-421
  • 11-421
  • 11-421
  • 11-421
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Latex/bez latexu:
  • Latex
  • Materiál vložky:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Provedení:
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Rozchod:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Typ manžety:
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Pletené zápěstí
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (3121A)
  • EN 388:2016 (3121A)
  • EN 388:2016 (3121A)
  • EN 388:2016 (3121A)
  • EN 388:2016 (3121A)
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +