Hydroxid draselný 0.23 mol/l (0.23 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Katalogové číslo 5045.9010
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastový sud
- Bal.:10 L
- Sekvence:5214
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Titer:0,2185 - 0,2415 mol/l
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:1,009 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:0
UN:1814
ADR:8,III
:GHS05
Číslo CAS:1310-58-3
Vzorec:KOH
MDL číslo:MFCD00003553