ContactUsLinkComponent
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: LN-2 CLIP/813]
 :  Biotium
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: LN-2 CLIP/813]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNCB1207-100
  • BNCB1207-500
  • Symbol antigenu:
  • CD74
  • CD74
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Biotin
  • Biotin
  • Klon:
  • Clone LN-2 CLIP/813
  • Clone LN-2 CLIP/813
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 436568
  • 436568
  • Izotyp:
  • IgG
  • IgG
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together