ContactUsLinkComponent
Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CDC20/1102]
Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CDC20/1102]
Dodavatel:  Biotium
Certifikáty
Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CDC20/1102]
Dodavatel:  Biotium
Specifikace
  • Catalog No:
  • BNCB1102-100
  • BNCB1102-500
  • Symbol antigenu:
  • CDC20
  • CDC20
  • Název antigenu:
  • Cell division cycle 20
  • Cell division cycle 20
  • Synonyma antigenu:
  • P55CDC-LSB|CDC20A|p55CDC|CDC20
  • P55CDC-LSB|CDC20A|p55CDC|CDC20
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Biotin
  • Biotin
  • Klon:
  • Clone CDC20/1102
  • Clone CDC20/1102
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 524947
  • 524947
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide