ContactUsLinkComponent
Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CATA-1]
Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CATA-1]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-HLA-A Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: CATA-1]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC401073-100
  • BNC401073-500
  • Symbol antigenu:
  • HLA-A
  • HLA-A
  • Název antigenu:
  • HLA-Aw32 & HLA-A25
  • HLA-Aw32 & HLA-A25
  • Synonyma antigenu:
  • MHC class I HLA-A|HLA-A|HLA class 1A
  • MHC class I HLA-A|HLA-A|HLA class 1A
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Klon:
  • Clone CATA-1
  • Clone CATA-1
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 181244; 654404; 77961
  • 181244; 654404; 77961
  • Izotyp:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide