ContactUsLinkComponent
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: HuLy-m1]
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: HuLy-m1]
Dodavatel:  Biotium
Certifikáty
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: HuLy-m1]
Dodavatel:  Biotium
Specifikace
  • Catalog No:
  • BNC941053-100
  • BNC941053-500
  • Symbol antigenu:
  • CD2
  • CD2
  • Název antigenu:
  • CD2 molecule
  • CD2 molecule
  • Synonyma antigenu:
  • Rosette receptor|Erythrocyte receptor|Ly-37|T-cell surface antigen T11/Leu-5|T11|T-cell surface antigen CD2|SRBC|LFA-3 receptor|LFA-2|Lymphocyte function antigen 2
  • Rosette receptor|Erythrocyte receptor|Ly-37|T-cell surface antigen T11/Leu-5|T11|T-cell surface antigen CD2|SRBC|LFA-3 receptor|LFA-2|Lymphocyte function antigen 2
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Klon:
  • Clone HuLy-m1
  • Clone HuLy-m1
  • Reaktivita:
  • Human, Cat
  • Human, Cat
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 523500
  • 523500
  • Izotyp:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide