ContactUsLinkComponent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: F4-29D9]
 :  Biotium
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: F4-29D9]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC040986-500
  • BNC040986-100
  • Symbol antigenu:
  • CD55
  • CD55
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Klon:
  • Clone F4-29D9
  • Clone F4-29D9
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 126517
  • 126517
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together