ContactUsLinkComponent
Anti-MYH11 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: ID8]
Anti-MYH11 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: ID8]
Dodavatel:  Biotium
Certifikáty
Anti-MYH11 Mouse Monoclonal Antibody (CF488A) [clone: ID8]
Dodavatel:  Biotium
Specifikace
  • Catalog No:
  • BNC880920-100
  • BNC880920-500
  • Symbol antigenu:
  • MYH11
  • MYH11
  • Název antigenu:
  • Myosin Smooth Muscle Heavy Chain
  • Myosin Smooth Muscle Heavy Chain
  • Synonyma antigenu:
  • SMMHC|AAT4|Myosin heavy chain 11 smooth muscle|SM2|Smooth muscle myosin heavy chain 11|Myosin-11|Myosin heavy chain 11 (MYH11)|SM1|SMHC
  • SMMHC|AAT4|Myosin heavy chain 11 smooth muscle|SM2|Smooth muscle myosin heavy chain 11|Myosin-11|Myosin heavy chain 11 (MYH11)|SM1|SMHC
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • CF® 488A
  • CF® 488A
  • Klon:
  • Clone ID8
  • Clone ID8
  • Reaktivita:
  • Pig, Rabbit, Chicken, Human, Bovine, Guinea pig, Dog, Rat, Cat
  • Pig, Rabbit, Chicken, Human, Bovine, Guinea pig, Dog, Rat, Cat
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 460109
  • 460109
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide