ContactUsLinkComponent
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: NTR/912]
 :  Biotium
Anti-NGFR Mouse Monoclonal Antibody (CF640R) [clone: NTR/912]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNC400912-100
  • BNC400912-500
  • Symbol antigenu:
  • NGFR
  • NGFR
  • Název antigenu:
  • Nerve Growth Factor Receptor
  • Nerve Growth Factor Receptor
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • CF® 640R
  • CF® 640R
  • Klon:
  • Clone NTR/912
  • Clone NTR/912
  • Reaktivita:
  • Primates, Human
  • Primates, Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 415768 , 681726
  • 415768 , 681726
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together