ContactUsLinkComponent
Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CLH2]
Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CLH2]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: CLH2]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNCB0897-100
  • BNCB0897-500
  • Symbol antigenu:
  • MUC5AC
  • MUC5AC
  • Název antigenu:
  • Mucin 5AC
  • Mucin 5AC
  • Synonyma antigenu:
  • Mucin 5AC oligomeric mucus/gel forming|Mucin 5 Subtypes A And C|Apomucin Major Airway Glycoprotein|Tracheobronchial Mucin (TBM)|Mucin 5 subtype AC tracheobronchial
  • Mucin 5AC oligomeric mucus/gel forming|Mucin 5 Subtypes A And C|Apomucin Major Airway Glycoprotein|Tracheobronchial Mucin (TBM)|Mucin 5 subtype AC tracheobronchial
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Biotin
  • Biotin
  • Klon:
  • Clone CLH2
  • Clone CLH2
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 534332
  • 534332
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide