ContactUsLinkComponent
Anti-IGKC Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: HP6053 L1C1]
Anti-IGKC Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: HP6053 L1C1]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-IGKC Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: HP6053 L1C1]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC040755-100
  • BNC040755-500
  • Symbol antigenu:
  • IGKC
  • IGKC
  • Název antigenu:
  • Kappa Light Chain
  • Kappa Light Chain
  • Synonyma antigenu:
  • Ig Kappa Chain C Region|IGKC|HCAK1|Immunoglobulin KM
  • Ig Kappa Chain C Region|IGKC|HCAK1|Immunoglobulin KM
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Klon:
  • Clone HP6053 L1C1
  • Clone HP6053 L1C1
  • Reaktivita:
  • Human
  • Human
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 449609
  • 449609
  • Izotyp:
  • IgGs
  • IgGs
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide