ContactUsLinkComponent
Anti-alpha GalCer:CD1d Complex Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: L363]
Anti-alpha GalCer:CD1d Complex Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: L363]
Dodavatel:  Bioss
Certifikáty
Anti-alpha GalCer:CD1d Complex Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: L363]
Dodavatel:  Bioss
Specifikace
  • Catalog No:
  • BOSSBS-3270R
  • Symbol antigenu:
  • MAP2K1 + MAP2K2
  • Název antigenu:
  • Mitogen-activated protein kinase Kinase 1 And 2
  • Synonyma antigenu:
  • PRKMK2|MAPKK 2|MAPKK 1|MAP kinase kinase 2|MAPK/ERK kinase 2|Map2k2|dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1|MAP2K1|MEK 1|ERK activator kinase 2|ERK activator kinase 1|MEK2|MKK2|Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2|MAP kinase kinase 1|MAPK/ERK kinase 1|mitogen-activated kinase 1
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Polyclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Reaktivita:
  • Human, Rat, Mouse
  • Hostitel:
  • Rabbit
  • Identifikační číslo genu:
  • 5604,5605
  • Izotyp:
  • IgG
  • Western blot:
  • Yes
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Modifikace:
  • phospho-Ser218/Ser222
  • Imunogen:
  • 180-230/393
  • Formulář:
  • Liquid
  • Čištění:
  • Purified by Protein A
  • Koncentrace:
  • 1 ug/ul
  • Křížová adsorbce:
  • No
  • Skladovací pufr:
  • Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Skladovací teplota:
  • Store at –20 °C for 12 months
  • Transportní teplota:
  • 4 °C
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together