Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-CCR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-CCR5 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-2514R
 :  Bioss
undefined
Anti-CCR5 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-2514R
 :  Bioss

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Chemokine (C-C motif) receptor 5 (gene/pseudogene)
  • Symbol antigenu:
    CCR5
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    1234
  • Synonyma antigenu:
    IDDM22|CKR5|CD195|CMKBR5|CC-CKR-5|CCCKR5|CCR-5|CKR-5
  • Skladovací pufr:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Skladovací teplota:
    Store at –20 °C for 12 months
  • Koncentrace:
    1 ug/ul
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    204-233/352
  • Čištění:
    Purified by Protein A
  • Rozměry protilátky:
    100 μL
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: CCR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat