Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-ATP1B2 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-1152R
 :  Bioss
undefined
Anti-ATP1B2 Rabbit Polyclonal Antibody
  BOSSBS-1152R
 :  Bioss

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    ATPase, Na+/K+ transporting, beta 2 polypeptide
  • Symbol antigenu:
    ATP1B2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Průtoková cytometrie:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    482
  • Synonyma antigenu:
    AMOG
  • Skladovací pufr:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at -20°C for 12 months.
  • Skladovací teplota:
    Store at –20 °C for 12 months
  • Koncentrace:
    1 ug/ul
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    240-290/290
  • Čištění:
    Purified by Protein A
  • Rozměry protilátky:
    100 μL
  • Bal.:
    100 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: ATP1B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat