ContactUsLinkComponent
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: DE-K18]
 :  Biotium
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: DE-K18]
 :  Biotium
  • Catalog No:
  • BNUB0563-500
  • BNUB0563-100
  • Symbol antigenu:
  • KRT18
  • KRT18
  • Název antigenu:
  • Cytokeratin 18
  • Cytokeratin 18
  • Synonyma antigenu:
  • K18|KRT18|CYK18 Cytokeratin Endo B|CK18|Keratin-18|Kerd|Cell Proliferation-inducing Gene 46 Protein
  • K18|KRT18|CYK18 Cytokeratin Endo B|CK18|Keratin-18|Kerd|Cell Proliferation-inducing Gene 46 Protein
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • Unconjugated
  • Unconjugated
  • Klon:
  • Clone DE-K18
  • Clone DE-K18
  • Reaktivita:
  • Human, Dog, Cat
  • Human, Dog, Cat
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 406013
  • 406013
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,2 mg/ml
  • 0,2 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide
Frequently Bought Together