ContactUsLinkComponent
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Katalogové číslo BOSSBS-0412R-FITC
Dodavatel:  Bioss
Anti-MMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Katalogové číslo BOSSBS-0412R-FITC
Dodavatel:  Bioss
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Matrix Metalloproteinase 2
  • Symbol antigenu:
    MMP2
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    4313
  • Synonyma antigenu:
    MMP-2|72 kDa gelatinase|matrix metalloproteinase-2|collagenase type IV-A|neutrophil gelatinase|gelatinase A|matrix metalloproteinase-II|72 kDa type IV collagenase
  • Skladovací pufr:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Skladovací teplota:
    Store at 4 °C for 12 months
  • Koncentrace:
    1 ug/ul
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    20-70/476
  • Čištění:
    Purified by Protein A
  • Rozměry protilátky:
    100 μL
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: MMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat