ContactUsLinkComponent
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
  BOSSBS-0397R-FITC
 :  Bioss
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
  BOSSBS-0397R-FITC
 :  Bioss
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Matrix Metalloproteinase 9
  • Symbol antigenu:
    MMP9
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    Liquid
  • Identifikační číslo genu:
    4318
  • Synonyma antigenu:
    92kDa type IV collagenase)|MMP-9|GELB|92 kDa gelatinase|MANDP2|matrix metalloproteinase 9 (gelatinase B|92 kDa type IV collagenase|type V collagenase|matrix metalloproteinase-9|92kDa gelatinase|macrophage gelatinase|CLG4B
  • Skladovací pufr:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0,09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Skladovací teplota:
    Store at 4 °C for 12 months
  • Koncentrace:
    1 ug/ul
  • Transportní teplota:
    4 °C
  • Imunogen:
    630-680/707
  • Čištění:
    Purified by Protein A
  • Rozměry protilátky:
    100 μL
  • Bal.:
    100 µl
Type: Primary
Antigen: MMP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat