ContactUsLinkComponent
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody (CF405M) [clone: KP1]
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody (CF405M) [clone: KP1]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-CD68 Mouse Monoclonal Antibody (CF405M) [clone: KP1]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNC050512-100
  • BNC050512-500
  • Symbol antigenu:
  • CD68
  • CD68
  • Synonyma antigenu:
  • Scavenger Receptor Class D Member-1|Microsialin|GP110|SCARD1|LAMP4|Macrosialin
  • Scavenger Receptor Class D Member-1|Microsialin|GP110|SCARD1|LAMP4|Macrosialin
  • Druh protilátky:
  • Primární
  • Primární
  • Klonovalita:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Spojení:
  • CF® 405M
  • CF® 405M
  • Klon:
  • Clone KP1
  • Clone KP1
  • Reaktivita:
  • Rabbit, Monkey, Human, Cat
  • Rabbit, Monkey, Human, Cat
  • Hostitel:
  • Mouse
  • Mouse
  • Identifikační číslo genu:
  • 647419
  • 647419
  • Izotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • Imunochemie:
  • Yes
  • Yes
  • ImunoFluorescence:
  • Yes
  • Koncentrace:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Skladovací pufr:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide